Learn More
Fisherbrand™ Pots droits en verre transparent certifiés propres
Bocaux en verre transparent à côtés droits idéaux pour l’échantillonnage du sol et les applications environnementales. Les bocaux en verre transparent à côtés droits Fisherbrand™ avec bouchons sont conçus pour faciliter la distribution et le remplissage.
127.53€ - 147.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
À utiliser avec (application) | Échantillonnage des sols et applications environnementales |
Matériau | Verre |
Quantité | 24/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11784289
|
Fisherbrand™
02912309 |
60 ml | 53-400 mm |
127.53€
24 pièces |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11704299
|
Fisherbrand™
02912311 |
250 ml | 70-400 mm |
147.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Bocaux en verre transparent à côtés droits idéaux pour l’échantillonnage du sol et les applications environnementales. Les bocaux en verre transparent à côtés droits Fisherbrand™ avec bouchons sont conçus pour faciliter la distribution et le remplissage.
- Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
- Les parois latérales droites permettent l’élimination totale du contenu
- Non autoclavable
- Les flacons sont conditionnés avec les bouchons fixés
- Le bouchon est revêtu de PTFE
- En verre sodocalcique
Spécification
Transparent | |
Verre | |
Blanc | |
Oui | |
PTFE |
Échantillonnage des sols et applications environnementales | |
24/boîte | |
EPA | |
Autoclavable jusqu’à 120°C | |
Bouchon à vis |