Learn More
Fisherbrand™ Pots droits en verre transparent certifiés propres
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
250 ml
Description
Bocaux en verre transparent à côtés droits idéaux pour l’échantillonnage du sol et les applications environnementales. Les bocaux en verre transparent à côtés droits Fisherbrand™ avec bouchons sont conçus pour faciliter la distribution et le remplissage.
- Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
- Les parois latérales droites permettent l’élimination totale du contenu
- Non autoclavable
- Les flacons sont conditionnés avec les bouchons fixés
- Le bouchon est revêtu de PTFE
- En verre sodocalcique
Spécification
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2 oz. |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage des sols et applications environnementales |
Matériau | Verre |
Quantité | 24/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Certifications/Conformité | EPA |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable jusqu’à 120°C |