Learn More
Nitrate de cérium(III) hydraté, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
176.00€ - 511.00€
Identifiants chimiques
Formule moléculaire | Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7) |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00010926 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11374868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043181.14 |
25 g |
176.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11384868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043181.22 |
100 g |
511.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cerium(III) nitrate hydrate is used as an analytical reagent. It acts as a catalyst in petrochemical industry and in the pharmaceutical industry. Further, it is a chemical that helps burn tissue recover in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7) | |
MFCD00010926 |
Spécification
Cerium(III) nitrate hydrate | |
Blanc | |
99.998% | |
MFCD00010926 | |
326.13 (Anhydrous) | |
Hygroscopic | |
1.67g/cm3 at 20°C |
150°C - 3H2O | |
Cristalline | |
Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7) | |
Soluble in water,alcohol and acetone | |
Acidic | |
White crystalline |
Sécurité et traitement
P201-P202-P220-P221-P264b-P271-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P332+P313-P362-P370+P380+P375-P372-P501c
H272-H315-H318-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-297-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only