Learn More
Nitrate de cérium(III) hydraté, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Description
Cerium(III) nitrate hydrate is used as an analytical reagent. It acts as a catalyst in petrochemical industry and in the pharmaceutical industry. Further, it is a chemical that helps burn tissue recover in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cerium(III) nitrate hydrate |
Note relative au nom | 150°C - 3H2O |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.998% |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol and acetone |
Poids de la formule | 326.13 (Anhydrous) |
Odeur | Acidic |
Sensibilité | Hygroscopic |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z24K005 | Certificat d’analyse | 26/12/2024 | 043181.22,043181.14 |
S21K033 | Certificat d’analyse | 27/06/2024 | 043181.22,043181.14 |
Y03I002 | Certificat d’analyse | 24/10/2023 | 043181.22,043181.14 |
J25S036 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 043181.22,043181.14 |
C16S011 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | 043181.22,043181.14 |