Learn More
Thermo Scientific™ Homogénéiseurs en céramique pour kits QuEChERS
Utilisez les homogénéisateurs en céramique Thermo Scientific™ pour broyer et homogénéiser les échantillons pour votre flux de travail de préparation d’échantillons QuEChERS.
48.08€
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17329822
|
Thermo Scientific™
60106-CH-15 |
Homogénéisateurs en céramique pour tubes de 15 ml, 100/boîte | Tubes de 15 ml |
48.08€
Pack de 100 |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17339822
|
Thermo Scientific™
60106-CH-2 |
Homogénéisateurs en céramique pour tubes de 2 ml, 200/boîte | Tubes de 2 ml |
48.08€
Pack de 200 |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17349822
|
Thermo Scientific™
60106-CH-50 |
Homogénéisateurs en céramique pour tubes de 50 ml, 100/boîte | Tubes de 50 ml |
48.08€
Pack de 100 |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisez les homogénéisateurs en céramique Thermo Scientific™ pour accélérer le processus d’homogénéisation et augmenter la récupération et la reproductibilité pendant votre flux de travail de préparation d’échantillons QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe). Ces homogénéisateurs peuvent être utilisés avec tous nos kits d’extraction et de purification QuEChERS pour compléter les procédures de la méthode originale 2003, de la méthode AOAC 2007.01, de la méthode EN 15662 et de la méthode NY/T 1380-2007.
Spécification
Homogénéisateur en céramique |