Learn More
Thermo Scientific™ Homogénéiseurs en céramique pour kits QuEChERS
Utilisez les homogénéisateurs en céramique Thermo Scientific™ pour broyer et homogénéiser les échantillons pour votre flux de travail de préparation d’échantillons QuEChERS.
Marque: Thermo Scientific™ 60106-CH-2
45.68 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les homogénéisateurs en céramique Thermo Scientific™ pour accélérer le processus d’homogénéisation et augmenter la récupération et la reproductibilité pendant votre flux de travail de préparation d’échantillons QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe). Ces homogénéisateurs peuvent être utilisés avec tous nos kits d’extraction et de purification QuEChERS pour compléter les procédures de la méthode originale 2003, de la méthode AOAC 2007.01, de la méthode EN 15662 et de la méthode NY/T 1380-2007.
Spécification
Homogénéisateurs en céramique pour tubes de 2 ml, 200/boîte | |
Tubes de 2 ml | |
Homogénéisateur en céramique |