Learn More
Eppendorf™ MiniSpin™/MiniSpin™ plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15825083 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Modèle:
Centrifugeuse MiniSpin™ (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse MiniSpin™ plus (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse MiniSpin™, clavier
Centrifugeuse MiniSpin™ plus, clavier
Capacité:
12 x 1,5/2 ml
12 x 2 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15825083
Marque: Eppendorf™ 5453000015
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec les centrifugeuses Eppendorf MiniSpin et MiniSpin plus, il n’est pas nécessaire de partager ! Ces puissantes centrifugeuses d’entrée de gamme sont suffisamment petites pour que chaque station de travail puisse en avoir une. Les pièces principales sont en métal pour une sécurité maximale et la MiniSpin plus est suffisamment rapide pour les séparations de biologie moléculaire.
  • Capacité du rotor : 12 récipients de 1,5/2,0 ml, 2 barrettes PCR de 8 tubes
  • Vitesse maximale : 14 100 x g (14 500 tr/min)
  • Très compacte
  • Temps d’accélération et de décélération < 13 s
  • Affichage numérique convivial du temps et de la vitesse
  • Bol du rotor en métal
  • Bouton de centrifugation rapide pour une centrifugation rapide et fonctionnelle
  • Le flux de ventilation optimal réduit l’accumulation de chaleur et protège les échantillons thermosensibles
  • Fermeture du bouchon par effleurement pour un verrouillage ergonomique du couvercle
  • Ouverture automatique du couvercle à la fin du cycle pour éviter le réchauffement des échantillons et faciliter l’accès à ces derniers
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité 12 x 2 ml
    Vitesse max. 14 500 tr/min
    FCR max. 14 100 x g
    Affichage Écran LCD grande taille
    Hauteur (impériale) extérieure 5,12 in
    Hauteur (métrique) extérieure 13,0 cm
    Niveau sonore <52 dB(A)
    Minuteur 15 s à 99 min, avec fonction de marche continue
    Largeur (impériale) extérieure 8,86 in
    Largeur (métrique) extérieure 22,5 cm
    Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
    Comprend Avec rotor F-45-12-11
    Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés
    Ventilée Oui
    Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
    Dimensions (L x l x H) extérieures 226 x 239 x 120 mm
    Type de contrôleur Keypad
    Modèle Centrifugeuse MiniSpin™ plus, clavier
    Puissance 85 W
    Rotor inclus Oui
    Réfrigéré Non
    Étalons EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails)
    Fréquence 50/60 Hz
    Tension 230 V