Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour centrifugeuses
Conçus pour être utilisés avec les rotors et centrifugeuses Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5702702005
83.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoire pour les équipements de manipulation de liquides Eppendorf
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
Rotor A-8-17 | |
1 tube conique |
1 tube conique de 15 ml | |
Adaptateur | |
8/boîte |