Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour centrifugeuses
Code produit. p-8003599 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
1 tube conique de 15 ml
1 tube de prélèvement sanguin 7 à 15 ml
Type:
Adaptateur pour rotor
À utiliser avec (équipement):
Rotor A-8-17
Rotor F-35-6-30
Conditionnement:
2 pièces
8 pièces
Code produit. 10592774
Marque: Eppendorf™ 5427734007
Conçus pour être utilisés avec les rotors et centrifugeuses Eppendorf
  • Accessoire pour les équipements de manipulation de liquides Eppendorf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Capacité 1 tube de prélèvement sanguin 7 à 15 ml
Diamètre max. du tube 16 mm
Longueur max. du tube de 90 à 105 mm
À utiliser avec (équipement) Rotor F-35-6-30
Description Adaptateur, grand alésage
Nb par paquet 2/boîte