Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour centrifugeuses
Conçus pour être utilisés avec les rotors et centrifugeuses Eppendorf
Marque: Eppendorf™ 5427732004
102.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23292" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.03800kg
Description
- Accessoire pour les équipements de manipulation de liquides Eppendorf
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
16 mm | |
Rotor F-35-6-30 | |
2/boîte |
1 tube de prélèvement sanguin 7 à 15 ml | |
de 75 à 105 mm | |
Adaptateur, petit alésage |