Learn More
Eppendorf Centrifugeuse 5425/5425 R
Centrifuge 5425 and 5425 R, feature ergonomic operation and six rotors with a maximum speed of up to 21,300 x g, covering all molecular biological applications in tubes from 0.2 – 5 mL. For temperature-sensitive samples, the refrigerated Centrifuge 5425 R provides precise temperature control.
2861.00€ - 3006.00€
Spécification
Vitesse max. | 15,060 rpm |
---|---|
FCR max. | 21,300 x g |
Affichage | LCD |
Hauteur (impériale) extérieure | 9,5 in |
Hauteur (métrique) extérieure | 24 cm |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Modèle | Type de contrôleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Modèle | Type de contrôleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
30215967
![]() |
Eppendorf
5405000020 |
230 V, 50 à 60 Hz (UE) | Centrifuge 5425, IVD | Keypad |
3006.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30215964
![]() |
Eppendorf
5405000117 |
230 V, 50 à 60 Hz (UE) | Centrifuge 5425 | Keypad |
2861.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30215965
![]() |
Eppendorf
5405000418 |
230 V, 50 à 60 Hz (UE) | Centrifuge 5425, IVD | Rotary Knobs |
3006.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30215966
![]() |
Eppendorf
5405000516 |
230 V, 50 à 60 Hz (UE) | Centrifuge 5425 | Rotary Knobs |
2861.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Aerosol-tight Eppendorf QuickLock™ lids for simple and safe handling
- Outstanding software features (e.g. adjustable acceleration and braking ramps, 3 program buttons (only Centrifuge 5425), short function without continuous pressing of the key)
- Extended rotor program (e.g. 5.0 mL rotor, swing-bucket rotor for PCR strips)
- OptiBowl™ design for quiet operation, even without a rotor lid
- Soft-touch one-finger lid closure for ergonomic operation
- Max. rotor capacity: 10 x 5.0 mL vessels
- Max. speed: 21.300 x g (15,060 rpm)
Spécification
15,060 rpm | |
LCD | |
24 cm | |
10 sec. to 9:59 hr., with continuous run function | |
24 cm | |
Rotor FA-24x2 with QuickLock™ | |
280 W | |
230 V |
21,300 x g | |
9,5 in | |
Average of 45 dB(A) in the first 12 minutes and < 51 dB(A) thereafter with Rotor FA-24x2 | |
9,5 in | |
Microcentrifugeuse | |
Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, automatic rotor recognition, certified aerosol-tight rotor lids, automatic imbalance recognition | |
No |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf Centrifugeuse 5425/5425 R