Learn More
Eppendorf Centrifugeuse 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 30215965 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Modèle:
Centrifugeuse 5425, DIV
Centrifugeuse 5425
Type de contrôleur:
Boutons rotatifs
Pavé numérique
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30215965
Marque: Eppendorf 5405000418
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les Centrifuge 5425 et 5425 R offrent un fonctionnement ergonomique, 6 rotors et une vitesse maximum de 21,300 x g, pour toutes les applications de biologie moléculaire dans des tubes de 0.2 to 5 mL. Réfrigérée, la 5425 R a une commande précise de la température pour les échantillons thermosensibles
  • Couvercles Eppendorf QuickLock™ anti-aérosols pour une manipulation simple et sûre
  • Fonctions logicielles remarquables (p. ex. rampes d'accélération et de freinage ajustables, 3 boutons de programme (Centrifuge 5425 uniquement), cycle court sans devoir maintenir la touche appuyée)
  • Programme de rotor amélioré (p. ex. rotor 5.0 mL, rotor libre pour barrettes PCR)
  • Conception OptiBowl™ pour fonctionnement silencieux, même sans couvercle de rotor
  • Fermeture ergonomique du couvercle, du bout du doigt
  • Capacité max. du rotor: 10 cuves de 5.0 mL
  • Vitesse max.: 21,300 x g (15,060 tr/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 x 1.5/2.2 mL
Vitesse max. 15,060 rpm
FCR max. 21,300 x g
Affichage LCD
Hauteur (impériale) extérieure 9,5 in
Hauteur (métrique) extérieure 24 cm
Niveau sonore Average of 45 dB(A) in the first 12 minutes and < 51 dB(A) thereafter with Rotor FA-24x2
Minuteur 10 sec. to 9:59 hr., with continuous run function
Largeur (impériale) extérieure 9,5 in
Largeur (métrique) extérieure 24 cm
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD
Type Microcentrifugeuse
Comprend Rotor FA-24x2 avec QuickLock™
Fonctions de sécurité Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, automatic rotor recognition, certified aerosol-tight rotor lids, automatic imbalance recognition
Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Type de contrôleur Boutons rotatifs
Modèle Centrifugeuse 5425, DIV
Puissance 280 W
Réfrigéré Non
Étalons EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366-1, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 61326-2-6, EN IEC 63000, IEC 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-020, 47 CFR FCC Part 15
Tension 230 V