Learn More
Thermo Scientific™ Flacons bio à centrifuger en polypropylène
Compatibles avec les godets ronds
333.00€ - 346.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PP |
Forme | Rond |
Type de produit | Flacon Bio |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10536434
|
Thermo Scientific™
75003800 |
180 mL |
346.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10482525
|
Thermo Scientific™
75007585 |
400 mL |
333.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Compatibles avec les godets ronds
- Avec bouchon à vis
- Les flacons bio de 180 ml (75-003-800) sont compatibles avec les godets ronds pour le rotor Thermo Scientific TX-200 (75-003-569)
- Les flacons bio de 400 ml (75-007-585) sont compatibles avec les godets ronds pour le rotor Thermo Scientific TX-400 (75-003-655)
Spécification
Transparent | |
Rond | |
Polypropylène |
PP | |
Flacon Bio | |
Bouchon à vis |