Learn More
Thermo Scientific™ Flacons bio à centrifuger en polypropylène
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
180 mL
400 mL
Description
Compatibles avec les godets ronds
- Avec bouchon à vis
- Les flacons bio de 180 ml (75-003-800) sont compatibles avec les godets ronds pour rotor Thermo Scientific TX-200 (75-003-569).
- Les flacons bio de 400 ml (75-007-585) sont compatibles avec les godets ronds pour rotor Thermo Scientific TX-400 (75-003-655).
Spezifikation
Spezifikation
Capacité | 12 x 180 ml |
Capacité (métrique) | 180 mL |
Couleur | Transparent |
Matériau | PP |
Forme | Rond |
Type de produit | Flacon Bio |
À utiliser avec (équipement) | Godet rond pour rotor Thermo Scientific TX-200 |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Flacons bio à centrifuger en polypropylène >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur