Learn More
Kimberly-Clark™ Distributeur d'essuyeurs en rouleaux à dévidage central Kimberly-Clark Professional™
Distributeur d’essuyeurs, gris, hermétique, parfait pour l’hygiène dans les zones de fabrication alimentaire de haute fréquentation. Facile à remplir, à nettoyer et à entretenir. Compatible avec une large gamme d'essuyeurs et d’essuie-mains. Conforme aux normes de sécurité alimentaire.
Marque: Kimberly-Clark™ 7087
61.76 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Distribution sans contact des formats pour réduire la contamination et la propagation des microbes
- Conformes aux normes de sécurité alimentaire
- Fixation murale, idéale pour le nettoyage des stations
- Compatible avec les produits suivants : essuyeurs WypAll™
Spécification
Distributeur | |
10.2 in. | |
10.2 in. | |
14.6 in. | |
Wipes | |
Wall or Surface Mount | |
Hinged Lid with Front Opening |
Gris | |
26 cm | |
26 cm | |
37 cm | |
Plastique | |
1 | |
1 de chaque |