Learn More
Kimberly-Clark™ Distributeur d'essuyeurs en rouleaux à dévidage central Kimberly-Clark Professional™
Code produit. p-8619003 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10407001
Marque: Kimberly-Clark™ 7087
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Distributeur d’essuyeurs, gris, hermétique, parfait pour l’hygiène dans les zones de fabrication alimentaire de haute fréquentation. Facile à remplir, à nettoyer et à entretenir. Compatible avec une large gamme d'essuyeurs et d’essuie-mains. Conforme aux normes de sécurité alimentaire.
  • Distribution sans contact des formats pour réduire la contamination et la propagation des microbes
  • Conformes aux normes de sécurité alimentaire
  • Fixation murale, idéale pour le nettoyage des stations
  • Compatible avec les produits suivants : essuyeurs WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur
Couleur Gris
Profondeur (impériale) 10.2 in.
Profondeur (métrique) 26 cm
Largeur (impériale) 10.2 in.
Largeur (métrique) 26 cm
Hauteur (impériale) 14.6 in.
Hauteur (métrique) 37 cm
Capacité Wipes
Matériau Plastique
Mounting Wall or Surface Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Front Opening
Quantité 1 de chaque