Learn More
Sartorius™ Papier de protection de surface recouvert de cellulose / polyéthylène
204.00€ - 549.00€
Spécification
Type de produit | Papier de protection de surface |
---|---|
Matériau | Cellulose / polyéthylène |
Absorbance | 150 % |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10140851
|
Sartorius™
FT-1-601-600100 |
100 m | 600mm |
549.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10706701
|
Sartorius™
FT-1-601-400050 |
50m | 400mm |
219.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11724986
|
Sartorius™
FT-1-601-400100 |
100 m | 400mm |
391.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11734986
|
Sartorius™
FT-1-601-460050 |
50 m | 460 mm |
204.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Papier de protection de surface | |
Cellulose / polyéthylène | |
150 % | |
Blanc |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius™ Papier de protection de surface recouvert de cellulose / polyéthylène