Learn More
Sartorius™ Papier de protection de surface recouvert de cellulose / polyéthylène
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 m
50m
50 m
Largeur (métrique):
400mm
460 mm
600mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier de protection de surface |
| Matériau | Cellulose / polyéthylène |
| Absorbance | 150 % |
| Longueur (métrique) | 100 m |
| Largeur (métrique) | 400mm |
| Couleur | Blanc |