Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches d’extraction en cellulose
Minimise le temps de manipulation impliqué dans l’extraction. Les cartouches d’extraction en cellulose Macherey Nagel™ sont utilisées pour la rétention des matériaux solides dont les substances doivent être extraites avec un solvant approprié.
92.00€ - 145.00€
Specifica
Quantité | 25 Paquets |
---|---|
Matériau | Cellulose |
À utiliser avec (application) | Analyse des contaminants du sol |
Type de produit | Cartouches d’extraction |
Codice del prodotto | Marca | Diamètre (métrique) intérieur | Hauteur (métrique) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diamètre (métrique) intérieur | Hauteur (métrique) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10620303
|
Macherey-Nagel™
645006 |
22 mm | 80 mm |
92.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10422032
|
Macherey-Nagel™
645025 |
31 mm | 180 mm |
145.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Descrizione
- Fabrication en cellulose pure
- Utilisées dans les domaines de l’analyse de l’air et des gaz résiduaires pour la collecte de particules solides
- Le choix des chimistes analytiques utilisant le Soxhlet ou des extracteurs automatisés
Specifica
25 Paquets | |
Cellulose | |
Analyse des contaminants du sol | |
Cartouches d’extraction |