Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches d’extraction en cellulose
Minimise le temps de manipulation impliqué dans l’extraction. Les cartouches d’extraction en cellulose Macherey Nagel™ sont utilisées pour la rétention des matériaux solides dont les substances doivent être extraites avec un solvant approprié.
Marque:  Macherey-Nagel™ 645024
Code produit. 10022751
  • 145.00€ / 25 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Fabrication en cellulose pure
  • Utilisées dans les domaines de l’analyse de l’air et des gaz résiduaires pour la collecte de particules solides
  • Le choix des chimistes analytiques utilisant le Soxhlet ou des extracteurs automatisés
Spécification
Spécification
25 Pk.
Cellulose
118 mm
31 mm
Analysis of soil contaminants, Analysis of soil contaminants
Cartouches d’extraction
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Cartouches d’extraction en cellulose > Inner Diameter: 31mm; Height: 118mm