Learn More
Invitrogen™ Kit de prolifération cellulaire CellTrace™ Far Red pour cytométrie en flux
Click to view available options
Quantité:
1 kit(s)
20 dosages
Conditionnement:
1 kit
Description
Le kit de prolifération cellulaire rouge lointain CellTrace™ est utilisé pour le marquage in vitro et in vivo des cellules afin de tracer plusieurs générations à l’aide de la dilution des colorants par cytométrie de flux.
Performance supérieure : la coloration vive à pic simple permet de visualiser plusieurs générations
Stabilité du signal à long terme : bien retenu dans les cellules pendant plusieurs jours après la coloration
Polyvalence : plusieurs couleurs sont disponibles pour une association aisée avec des anticorps ou des marqueurs de fonction cellulaire (comme la GFP)
Protocole simple et fiable
Visionnez le guide de sélection pour tous les kits de prolifération cellulaire pour cytométrie en flux CellTrace™.
Coloration fluorescente supérieure
Une analyse de prolifération par dilution de colorants réussie nécessite un colorant de couleur extrêmement brillante pour distinguer les cellules marquées de façon fluorescente de l’autofluorescence après plusieurs divisions cellulaires. La coloration fluorescente intense procurée par le colorant rouge lointain CellTrace™ permet la visualisation de six générations ou plus de cellules proliférant avant que le signal soit submergé par l’auto-fluorescence intrinsèque des cellules. Ce kit permet des résultats de coloration homogènes et constants avec très peu de variation de la fluorescence entre les cellules d’une population, si bien que les générations distinctes sont visibles sans nécessiter l’utilisation d’un logiciel complexe de modélisation.
Rétention du signal à long terme
Contrairement aux colorants qui marquent la membrane lipidique des cellules, le colorant rouge lointain CellTrace™ traverse facilement la membrane plasmidique et se lie de façon covalente à l’intérieur des cellules où le colorant fluorescent, bien retenu et stable, offre un signal constant, même après plusieurs jours dans un environnement de culture cellulaire. Le colorant rouge lointain CellTrace™ se lie de façon covalente à toutes les amines libres à la surface et à l’intérieur des cellules et présente peu de cytotoxicité, avec un effet minimal observé sur la capacité de prolifération ou sur la biologie des cellules.
Multiplexage facile avec d’autres fluorophores
L’excitation rouge à 630 nm et l’émission à 661 nm font du colorant rouge lointain CellTrace™ un colorant idéal pour le multiplexage en raison du chevauchement spectral limité avec d’autres colorants courants (Alexa Fluor™ 488, FITC et RPE) et protéines fluorescentes (protéine verte fluorescente (GFP) et mCherry).
Protocole de coloration simple et fiable
Le kit de prolifération cellulaire rouge lointain CellTrace™ contient des flacons de colorant sec jetables pratiques pour permettre de réaliser des expériences à petite échelle sans préparer des quantités excessives de colorant. Une solution de réserve est préparée en dissolvant le contenu d’un flacon dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) anhydre avant l’utilisation. Pour colorer 1 ml de cellules dans un milieu de culture exempt de protéines, il suffit en général d’utiliser 1 μl de cette solution de réserve. Les cellules doivent être colorées pendant 20 minutes à température ambiante en agitant doucement. Un bref lavage avec du milieu complet pourra alors absorber tout colorant restant dans la solution.
Visionnez le guide de sélection pour tous les kits de prolifération cellulaire pour cytométrie en flux CellTrace™.
Coloration fluorescente supérieure
Une analyse de prolifération par dilution de colorants réussie nécessite un colorant de couleur extrêmement brillante pour distinguer les cellules marquées de façon fluorescente de l’autofluorescence après plusieurs divisions cellulaires. La coloration fluorescente intense procurée par le colorant rouge lointain CellTrace™ permet la visualisation de six générations ou plus de cellules proliférant avant que le signal soit submergé par l’auto-fluorescence intrinsèque des cellules. Ce kit permet des résultats de coloration homogènes et constants avec très peu de variation de la fluorescence entre les cellules d’une population, si bien que les générations distinctes sont visibles sans nécessiter l’utilisation d’un logiciel complexe de modélisation.
Rétention du signal à long terme
Contrairement aux colorants qui marquent la membrane lipidique des cellules, le colorant rouge lointain CellTrace™ traverse facilement la membrane plasmidique et se lie de façon covalente à l’intérieur des cellules où le colorant fluorescent, bien retenu et stable, offre un signal constant, même après plusieurs jours dans un environnement de culture cellulaire. Le colorant rouge lointain CellTrace™ se lie de façon covalente à toutes les amines libres à la surface et à l’intérieur des cellules et présente peu de cytotoxicité, avec un effet minimal observé sur la capacité de prolifération ou sur la biologie des cellules.
Multiplexage facile avec d’autres fluorophores
L’excitation rouge à 630 nm et l’émission à 661 nm font du colorant rouge lointain CellTrace™ un colorant idéal pour le multiplexage en raison du chevauchement spectral limité avec d’autres colorants courants (Alexa Fluor™ 488, FITC et RPE) et protéines fluorescentes (protéine verte fluorescente (GFP) et mCherry).
Protocole de coloration simple et fiable
Le kit de prolifération cellulaire rouge lointain CellTrace™ contient des flacons de colorant sec jetables pratiques pour permettre de réaliser des expériences à petite échelle sans préparer des quantités excessives de colorant. Une solution de réserve est préparée en dissolvant le contenu d’un flacon dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) anhydre avant l’utilisation. Pour colorer 1 ml de cellules dans un milieu de culture exempt de protéines, il suffit en général d’utiliser 1 μl de cette solution de réserve. Les cellules doivent être colorées pendant 20 minutes à température ambiante en agitant doucement. Un bref lavage avec du milieu complet pourra alors absorber tout colorant restant dans la solution.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 9 flacons de rouge lointain CellTrace™ (poudre lyophilisée) et 1 flacon de DMSO (500 μl) Conserver au congélateur (-5 et -30°C). |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de prolifération |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Kit de prolifération cellulaire |
| Type de colorant | Contient 9 flacons de rouge lointain CellTrace™ (poudre lyophilisée) et 1 flacon de DMSO (500 μl) |
| Emission | 633/635 |
| Forme | Lyophilisé(e) |
| Format | Tube(s) |
| Gamme de produits | CellTrace |
| Afficher plus |