Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell-Repellent Surface Cell Culture Dishes
Ideal for suspension, spheroid cultures and stem cell aggregate formation. Greiner Bio-One CELLSTAR Cell-Repellent Surface Cell Culture Dishes effectively inhibit cell adhesion.
209.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Clear |
---|---|
Bouchon inclus | Closure Included |
Matériau du bouchon | Polystyrene |
Forme du fond | Flat |
Couleur | Clear |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17822684
|
Greiner Bio-One
628979 |
60 mm | 15 mm |
209.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Made of polystyrene
- Used for applications such as Gel-based 3D cultures and Magnetic 3D cell culturing (Nano3D technology)
- Cell-repellent surface does not degrade or leach under common cell culture conditions, rendering an ideal substrate for native cell culture experiments
Spécification
Clear | |
Polystyrene | |
Clear | |
Round | |
Cell Repellent | |
Lid |
Closure Included | |
Flat | |
Polystyrene | |
Sterile | |
Cell Culture Dish |