Learn More
Greiner Bio-One Microplaques multipuits pour culture cellulaire CELLSTAR™
Pour un criblage à haut débit dans des systèmes de test basés sur des cellules.
Marque: Greiner Bio-One 662165
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface (TS) physique
- Haute transparence
- Faible autofluorescence
- Les couvercles d’anneaux de condensation permettent un échange gazeux optimal
- Les couvercles à position unique empêchent la contamination croisée
Spécification
Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenu non cytotoxique. | |
Fermeture incluse | |
Non autoclavable | |
1,5 ml (puits) | |
1,9 cm2 | |
Cheminée | |
CellStar | |
0,5 à 1,5 ml | |
Oui | |
120 | |
5/Pk., 120/Cs. | |
-20°C to +60°C | |
128 mm | |
19 mm |
Transparent | |
Polystyrène | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque multi-puits | |
24 | |
Couvercle | |
5 | |
Yes | |
128 x 85 x 19 mm | |
85 mm |