Learn More
Greiner Bio-One Microplaques multipuits pour culture cellulaire CELLSTAR™
Pour un criblage à haut débit dans des systèmes de test basés sur des cellules.
9.38€ - 650.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Forme du fond | Plat |
Couleur | Transparent |
Matériau | Polystyrène |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Surface de culture | Nombre de puits | Volume (métrique) utile | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de culture | Nombre de puits | Volume (métrique) utile | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15384513
|
Greiner Bio-One
662165 |
1,9 cm2 | 24 | 0,5 à 1,5 ml | 120 |
448.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10602482
|
Greiner Bio-One
677180 |
1 cm2 | 48 | 0,5 à 1 ml | 100 |
650.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10758121
|
Greiner Bio-One
665180 |
3.9 cm2 | 12 | 2 à 4 ml | 100 |
640.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13437487
|
Greiner Bio-One
662165 |
1,9 cm2 | 24 | 0,5 à 1,5 ml | 120 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface physique
- Haute transparence
- Faible autofluorescence
- Les couvercles d’anneaux de condensation permettent un échange optimal de gaz
- Les couvercles à position unique empêchent la contamination croisée
Spécification
Non autoclavable | |
Transparent | |
Stérile | |
Oui | |
De -20°C à +60°C |
Plat | |
Polystyrène | |
CellStar | |
Oui |