Learn More
Greiner Bio-One Microplaques multipuits pour culture cellulaire CELLSTAR™
Pour un criblage à haut débit dans des systèmes de test basés sur des cellules.
Marque: Greiner Bio-One 677180
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface (TS) physique
- Haute transparence
- Faible autofluorescence
- Les couvercles d’anneaux de condensation permettent un échange gazeux optimal
- Les couvercles à position unique empêchent la contamination croisée
Spécification
Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenu non cytotoxique. | |
Fermeture incluse | |
Non autoclavable | |
1,7 ml | |
1 cm2 | |
Rectangulaire | |
CellStar | |
0,5 à 1 ml | |
Oui | |
100 | |
1 (emballé individuellement)/Paquet, 100/Carton | |
De -20°C à +60°C | |
127,76 mm | |
19 mm |
Transparent | |
Polystyrène | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque multi-puits | |
48 | |
Couvercle | |
1 | |
Oui | |
128 X 85 X 19 mm | |
85,48 mm |