Learn More
BINDER™ Système CELLROLL
Le système BINDER™ CELLROLL est une option à utiliser avec les incubateurs à CO2 CB et CBF
Marque: BINDER™ 8612-0024
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Kit CELLROLL
- Système de flacon pour agitateur rotatif modulaire et extensible
- Pour la culture cellulaire
Spécification
Ensemble CELLROLL - système de flacons rotatifs modulaire et extensible pour la culture cellulaire, 6 flacons rotatifs | |
Acier inoxydable | |
Culture cellulaire | |
6 flacons rotatifs/boîte |
Chambres BINDER séries CB et CBF | |
CELLROLL System 260 CB/F | |
CBF 260 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Système CELLROLL > 6
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu