Learn More
BINDER™ Système CELLROLL
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Modèle:
CBF 170
CBF 260
Quantité:
4 flacons rotatifs/boîte
6 flacons rotatifs/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Kit CELLROLL
- Système de flacon pour agitateur rotatif modulaire et extensible
- Pour la culture cellulaire
Spécification
Spécification
| Description | Ensemble CELLROLL - système de flacons rotatifs modulaire et extensible pour la culture cellulaire, 4 flacons rotatifs |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER séries CB et CBF |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | CELLROLL System 170 CB/F |
| À utiliser avec (application) | Culture cellulaire |
| Modèle | CBF 170 |
| Quantité | 4 flacons rotatifs/boîte |