Learn More
Corning™ Bouillon trypticase soja cellgro™
BIOPHARMA
Marque:  Corning™ 46-060-CM
Code produit. 15353721
  • 171.88€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le bouillon trypticase soja est proposé pour une utilisation dans les tests de stérilité et la validation de la fabrication d’un produit liquide. L’utilisation de ce milieu à la place du produit destiné à la production permet d’évaluer la capacité d’un processus de fabrication aseptique. Il s’agit d’une solution stérile, filtrée et prête à l’emploi pour la simulation du remplissage aseptique de liquides et des tests de stérilité. En raison de sa base riche en nutriments, le TSB peut être utilisé pour la culture de microorganismes exigeants. Ce milieu de croissance ne contient pas de composants d’origine animale, ce qui le rend idéal pour tester la stérilité des processus biopharmaceutiques sans animaux.
Informations sur la commande
Quantité dim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Milieux de culture bactérienne
Stérile
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot33824013 Type de certificatCertificat de qualité Date15/03/2025 Catalog Number46-060-CM
Numéro de lot26924007 Type de certificatCertificat de qualité Date01/01/2025 Catalog Number46-060-CM
Numéro de lot17724026 Type de certificatCertificat de qualité Date23/10/2024 Catalog Number46-060-CM
Numéro de lot35022007 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/06/2023 Catalog Number46-060-CM
Numéro de lot26422007 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2023 Catalog Number46-060-CM
Nom du produit
Corning™ Bouillon trypticase soja cellgro™ > Capacité : 1 L