Learn More
Cefsulodine sel sodique MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cefsulodin Sodium Salt |
CAS | 52152-93-9 |
Formule moléculaire | C22H21N4NaO8S2+ |
Quantité | 250 mg |
Clé InChI | GTZPOHRNWUTXNB-DWBVFMGKSA-O |
SMILES | C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)S(=O)(=O)O)C(=O)O)C[N+]4=CC=C(C=C4)C(=O)N.[Na] |
Nom IUPAC | Acide (6R,7R)-3-[(4-carbamoylpyridine-1-ium-1-yl)méthyl]-8-oxo-7-[[(2R)-2-phényl-2-sulfoacétyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique ; Sodium |
Poids moléculaire (g/mol) | 556.54 |
CID PubChem | 124203950 |
Poids de la formule | 554.5 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cefsulodin Sodium Salt
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Cefsulodin Sodium Salt
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cefsulodine sel sodique MP Biomedicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu