Learn More
Céfixime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15589473
Céfixime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15589473
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15589473
Marque: Thermo Scientific Acros 459480010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79350-37-1
Formule moléculaire C16H15N5O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 453.44
Numéro MDL MFCD00865020
Clé InChI OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N
Synonyme cefixime, cefixima, cefiximum, cefixim, cefspan, cephoral, cefixoral, cefiximum latin, suprax, necopen
CID PubChem 5362065
ChEBI CHEBI:472657
Nom IUPAC (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetamido]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acidAfficher plusAfficher moins
SMILES NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefixime
pH 2.6 to 4.1
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 453.45
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0407776 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number459480010,459480050
Numéro de lotA0452134 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number459480010,459480050
Numéro de lotA0445572 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2023 Catalog Number459480010,459480050
Numéro de lotA0397125 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number459480010,459480050
Numéro de lotA0399022 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number459480010,459480050
Identifiant produit
  • Cefixime
Nom du produit
Céfixime, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >