Learn More
Greiner Bio-One Bouchon céaprène pour récipients à drosophiles
Perméable au gaz. Le bouchon en céaprène Greiner Bio-One pour récipients à drosophiles est en matériau hydrofuge.
189.74€ - 300.00€
Spécification
Type de produit | Bouchon en céaprène |
---|---|
Matériau | Hydrofuge |
Couleur | Blanc |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10154721
|
Greiner Bio-One
332070 |
Récipient à drosophiles de 175 ml |
300.00€
315 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10063241
|
Greiner Bio-One
330070 |
Récipient à drosophiles de 68 ml |
189.74€
605 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Perméable au gaz
- Matériau hydrofuge
- Couleur : Blanc
- Non stérile
- Pour une utilisation avec des récipients pour reproduction d’insectes
Spécification
Bouchon en céaprène | |
Hydrofuge | |
Blanc | |
Non stérile |