Learn More
Greiner Bio-One Bouchon céaprène pour récipients à drosophiles
Perméable au gaz. Le bouchon en céaprène Greiner Bio-One pour récipients à drosophiles est en matériau hydrofuge.
Marque: Greiner Bio-One 332070
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Perméable au gaz
- Matériau hydrofuge
- Couleur : Blanc
- Non stérile
- Pour une utilisation avec des récipients pour reproduction d’insectes
Service Plan
Non
Prestations de service
Non
Spécification
Récipient : 53 mm | |
Hydrofuge | |
Récipient : 100 mm | |
Non stérile |
Bouchon en céaprène | |
Blanc | |
315/boîte | |
Récipient à drosophiles de 175 ml |