Learn More
CEACAM6/CD66c Antibody (01), Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-89670B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CEACAM6/CD66c Monoclonal antibody specifically detects CEACAM6/CD66c in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
CEACAM6/CD66c | |
Monoclonal | |
Biotin | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
ELISA | |
01 | |
ELISA | |
carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6 (non-specific crossreacting antigen), CD66c, CD66c antigen, NCACEAL, Non-specific crossreacting antigen, Normal cross-reacting antigen | |
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CEACAM6/CD66c (NP_002474.3; Met1-Gly320). | |
0.1 mL | |
Cancer | |
4680 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
CEACAM6/CD66c Antibody (01), Biotin, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Biotin
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu