Learn More
CD133 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NB120-16518JF646
515.20 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18730243
  • 644.00€ / 0.10mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
CD133 Polyclonal antibody specifically detects CD133 in Human, Mouse, Rat, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
CD133 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646