Learn More
Thermo Scientific™ Milieu sélectif pour CCDA
Isolez Campylobacter spp. à l’aide d’un milieu sélectif exempt de sang et conforme aux normes ISO 10272-1 et 10272-2.
33.05€
Spécification
Certifications/Conformité | Selon ISO 10271-a et ISO 10272-2 |
---|---|
Format | Monoplaque de 90 mm |
Type de milieu | CCDA Selective Medium |
Type de produit | Gélose |
Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
Code produit | Marque | Quantité | Format | Type de milieu | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Format | Type de milieu | Origine de la fabrication | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12815093
|
Thermo Scientific™
PO5091A |
10/boîte | Monoplaque de 90 mm | CCDA Selective Medium | Allemagne |
33.05€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Isolez la sous-espèce Campylobacter à l’aide d’un milieu sélectif Thermo Scientific™ CCDA sans sang, conforme aux normes ISO 10272-1 et 10272-2.
Le milieu de CCDA modifiée repose sur la formulation d’origine décrite par Bolton, qui a été développée pour remplacer le sang par du charbon, du sulfate ferreux et du pyruvate de sodium. La sélectivité améliorée est obtenue en utilisant la céfopérazone comme agent sélectif. De l’amphotéricine B a été ajoutée à la formule afin de supprimer la croissance de levures et de contaminants fongiques pouvant survenir à 37°C.Les infections par Campylobacter figurent parmi les infections bactériennes les plus courantes, et provoquent aussi bien des maladies gastro-intestinales que systémiques. La présence de Campylobacter jejuni est la cause d’intoxication alimentaire bactérienne la plus fréquemment signalée aux États-Unis. Les Campylobacter se présentent sous la forme de petits bâtonnets, non sporulés, hélicoïdaux, recourbés, Gram-négatifs qui nécessitent un environnement microaérophile et ne tolèrent pas la déshydratation.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Selon ISO 10271-a et ISO 10272-2 | |
CCDA Selective Medium | |
Sous film transparent - monocouche |
Monoplaque de 90 mm | |
Gélose | |
10/boîte |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 14 semaines
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Milieu sélectif pour CCDA