Learn More
Epredia™ Cassette II Biopsy Tissue Cassettes
For small tissue samples, these cassettes have a front-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
Marque: Epredia™ B851738WH
205.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21628" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Imprimerie
- La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
- La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
- Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
- Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
- Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
- La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
Spécification
Petits carrés | |
Conditionnés en vrac (couvercles) | |
Couvercle distinct, charnière avant | |
Blanc |
Oui | |
1 000/Carton | |
Non | |
Cassette II avec couvercles à couleurs assorties |