Learn More
Epredia™ Cassettes de tissus de biopsie Cassette II
Pour les échantillons de petits tissus, ces cassettes incluent une charnière de couvercle à bord avant avec des couvercles conditionnés en vrac disponibles dans 12 variétés de couleurs différentes
281.00€ - 295.00€
Spécification
Bouchon inclus Oui
Type d’emballage Conditionnés en vrac (couvercles)
Quantité 1 000/Carton
Type de pores Petits carrés
Type de bouchon Couvercle distinct, charnière avant
Consulter d'autres spécifications
Produits 12
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
16324126
Afficher les documents
Epredia™
B851738BE
Beige
281.00€
1000 pièces
16334126
Afficher les documents
Epredia™
B851738BL
Bleu
281.00€
1000 pièces
16344126
Afficher les documents
Epredia™
B851738GN
Vert
281.00€
1000 pièces
16354126
Afficher les documents
Epredia™
B851738GY
Gris
281.00€
1000 pièces
16364126
Afficher les documents
Epredia™
B851738LA
Lavande
281.00€
1000 pièces
16374126
Afficher les documents
Epredia™
B851738LG
Vert clair
281.00€
1000 pièces
16384126
Afficher les documents
Epredia™
B851738LI
Lilas
281.00€
1000 pièces
16394126
Afficher les documents
Epredia™
B851738OR
Orange
295.00€
1000 pièces
16304136
Afficher les documents
Epredia™
B851738PK
Rose
281.00€
1000 pièces
16314136
Afficher les documents
Epredia™
B851738TN
Brun clair
284.00€
1000 pièces
16324136
Afficher les documents
Epredia™
B851738WH
Blanc
281.00€
1000 pièces
16334136
Afficher les documents
Epredia™
B851738YW
Jaune
281.00€
1000 pièces
Description
Description
Imprimerie
  • La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
  • La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
  • Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
  • Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
  • Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
  • La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
Spécification
Spécification
Oui
1 000/Carton
Couvercle distinct, charnière avant
Cassette II avec couvercles à couleurs assorties
Conditionnés en vrac (couvercles)
Petits carrés
Non
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Cassettes de tissus de biopsie Cassette II