Learn More
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11960457
|
Veolia Water Systems™
LC182 |
LC182 |
483.96€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12003283
|
Veolia Water Systems™
LC208 |
LC208 |
687.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Cartouche de purification d’eau
- Élimine les contaminants ioniques pour atteindre la qualité de l’eau spécifiée
- Compatible avec PURELAB Flex
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Veolia Water Systems™ Cartouches