Learn More
Veolia Water Systems™ Cartouches
Click to view available options
Modèle:
LC182
LC208
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cartouches de purification
- Élimine les contaminants ioniques pour atteindre la qualité de l’eau spécifiée
- Compatible avec PURELAB Ultra Mk1, PURELAB Ultra Mk2
Spécification
Spécification
| Modèle | LC182 |