Learn More
Hettich™ Portoir pour rotor Hettich nº1611
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
17.55€ - 21.90€
Spécification
Type | Portoir pour rotor |
---|---|
Type de tube | Sang/urine, fond rond |
Diamètre max. du tube | 17 mm |
Longueur max. du tube | 100 mm |
À utiliser avec (équipement) | Rotor Hettich |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10052683
|
Hettich™
1644 |
1 x 7,5 à 15 ml |
17.55€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12023884
|
Hettich™
1643 |
1 tube de 4 à 10 ml |
21.90€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Portoir pour rotor Hettich n°1611
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses ROTOFIX 32 A et Universal 320 / 320 R, 8 emplacements
Spécification
Portoir pour rotor | |
17 mm | |
Rotor Hettich |
Sang/urine, fond rond | |
100 mm | |
1 |