Learn More
Carl Zeiss™ Ampoules de rechange pour microscopes et blocs d’alimentation à fibre optique
Pour les microscopes Carl Zeiss et les blocs d’alimentation à fibre optique
24.70€ - 604.00€
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure, ne les mettez pas dans les déchets, ils doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales et ces produits ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
La tension des produits de cette catégorie peut être différente de celle de 110/115 V en vigueur aux USA. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Puissance | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Puissance | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10569511
|
Carl Zeiss™
417085-9005-000 |
Bloc d’alimentation à fibre optique KL200 | 20 W | Ampoule halogène à réflecteur | N/A | ||||
10625113
|
Carl Zeiss™
380079-9690-000 |
Axiostar Plus Student ; Axiostar Plus ICS | 20 W | Ampoule à halogène |
38.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10718114
|
Carl Zeiss™
380143-1350-000 |
Microscope inversé ID03 | 20 W | Ampoule à halogène | N/A | ||||
10469872
|
Carl Zeiss™
417053-0000-000 |
Bloc d’alimentation à fibre optique KL1500 | 150 W | Ampoule à halogène |
48.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11845440
|
Carl Zeiss™
380301-9350-000 |
Axio Examiner, Imager, Observer, Scope ; Axioplan ; Axioskop™ ; Axiotech ; Axiovert™ ; PALM ; Stemi ; et SteREO | 103 W | Mercure HBO |
604.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Accessoire pour stéréomicroscopes Carl Zeiss
- Ampoule à halogène
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.