Learn More
Carl Zeiss™ Ampoules de rechange pour microscopes et blocs d’alimentation à fibre optique
Pour les microscopes Carl Zeiss et les blocs d’alimentation à fibre optique
Marque:  Carl Zeiss™ 380079-9690-000
Code produit. 10625113
  • 38.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Les produits indiqués contiennent du mercure, ne les mettez pas dans les déchets, ils doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales et ces produits ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
La tension des produits de cette catégorie peut être différente de celle de 110/115 V en vigueur aux USA. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Description
Description
  • Accessoire pour stéréomicroscopes Carl Zeiss
  • Ampoule à halogène
Spécification
Spécification
Ampoule à halogène
1,18 po
6 V
Axiostar Plus Student ; Axiostar Plus ICS
29,9 mm
20 W