Learn More
Fisherbrand™ Inserts pour boîtes cryogéniques en carton, 136 mm
Combinez ces inserts avec des boîtes cryogéniques pour un stockage flexible de cellules et une manipulation des échantillons. Les inserts pour boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ sont dotés d’un carton résistant aux températures ultra basses, avec finition hydrofuge pour le stockage des échantillons.
Marque:  Fisherbrand™ FB71316
47.58 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24332" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11507683
  • 57.45€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Carton résistant aux températures ultra basses
  • Pour le stockage d’échantillons
  • Résistant aux températures allant jusqu’à -80°C
  • Finition hydrofuge
Spécification
Spécification
10 Paquets
Inserts de grille
Tubes de stockage d'échantillons
136mm
10 x 10
Carton
Stockage des échantillons
30 mm
136mm
Documents
Brochures
Nom du produit
Fisherbrand™ Inserts pour boîtes cryogéniques en carton, 136 mm > Diamètre du tube : 11 mm ; hauteur : 30 mm, format : 136 x 136 mm