Learn More
Fisherbrand™ Séparateurs en carton avec couvercle
Combinez ces séparateurs aux cryoboîtes pour un stockage à température ultra-basse. Les séparateurs en carton Fisherbrand™ conviennent parfaitement au stockage et au transport des échantillons.
15.10€ - 18.55€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Carton |
À utiliser avec (application) | Stockage des échantillons même à des températures ultra basses |
Quantité | 10/boîte |
Hauteur (métrique) | 30 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12922151
|
Fisherbrand™
FB71438 |
128 mm |
15.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12902151
|
Fisherbrand™
FB71436 |
68 mm |
18.55€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Carton résistant aux températures ultra-basses
- Pour le stockage d’échantillons
- Résistant aux températures descendant jusqu’à -80°C
- Finition hydrofuge
- Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
Blanc | |
Stockage des échantillons même à des températures ultra basses | |
30 mm |
Carton | |
10/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Séparateurs en carton avec couvercle