Learn More
Ratiolab™ Inserts pour grille en carton
Combinez ces séparateurs avec des boîtes cryogéniques pour un stockage à température ultra basse.Les séparateurs en carton Ratiolab™ conviennent parfaitement au stockage et au transport des échantillons.
Marque:  Ratiolab™ 5120165
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10334615
  • 18.80€ / 10 pièces
Expédition estimée: 19-08-2024
Description
  • Carton résistant aux températures ultra basses
  • Pour le stockage d’échantillons
  • Résistant aux températures allant jusqu’à -80°C
  • Finition hydrofuge
  • Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
Spécification
Carton
Stockage des échantillons
25 mm
133 mm
Inserts de grille
Tubes de stockage d'échantillons
133 mm
9 x 9