Learn More
Ratiolab™ Inserts pour grille en carton
Combinez ces séparateurs avec des boîtes cryogéniques pour un stockage à température ultra basse.Les séparateurs en carton Ratiolab™ conviennent parfaitement au stockage et au transport des échantillons.
Marque: Ratiolab™ 5120152
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Carton résistant aux températures ultra basses
- Pour le stockage d’échantillons
- Résistant aux températures allant jusqu’à -80°C
- Finition hydrofuge
- Conditionnement dans des boîtes pliantes pratiques
Spécification
10 | |
Inserts de grille | |
Tubes de stockage d'échantillons | |
136mm | |
8 x 8 |
Carton | |
Stockage des échantillons | |
25 mm | |
136mm |