Learn More
Tenak™ Cryoboîtes en carton
Combinez les cryoboîtes en carton Tenak™ à différents séparateurs pour des tubes d’un diamètre compris entre 6 et 28,5 mm. Disponibles dans plusieurs coloris, les boîtes très souples peuvent être utilisées pour les récipients de laboratoire de plus grande taille lors du retrait de la grille.
Marque:  Tenak™ TE22102
Code produit. 15280534
  • 175.00€ / 36 pièces
Expédition estimée: 30-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Carton
  • Résistant aux températures jusqu’à -80°C
  • Idéal pour le stockage à très basse température
Spécification
Spécification
Rouge
Carré
Stockage cryogénique des liquides
36/Paquet
133 mm
100 mm
Carton
Boîte cryogénique
Dividers
133 x 133 x 100 mm
133 mm
3,5 kg
Nom du produit
Tenak™ Cryoboîtes en carton > Couleur : Rouge ; dimensions (H x l x D) : 100 x 133 x 133 mm