Learn More
Cole-Parmer™ Seau empilable en PEHD
Marque:  Cole-Parmer™ 06275-01
Code produit. 11785328
Spécification
Seau empilable
Certifié par la FDA
368,3mm
247.6 mm
HDPE
368,3mm
1Chaque
Nom du produit
Cole-Parmer™ Seau empilable en PEHD > Capacité : 16.1L