Learn More
Wesbart™ Cardboard Cryoboxes
Wesbart cryogenic boxes are made from fibreboard cardboard and are water-repellent for longer durability.
2.98€ - 3.55€
Spécification
Description | Cardboard Box with Dividers |
---|---|
Couleur | White |
Matériau | Cardboard |
Forme | Rectangle |
Type | Cryo Box |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Capacité | Matrice de tubes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Capacité | Matrice de tubes | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17165034
|
Wesbart™
A1/81 |
133 x 133 x 35 mm | 81 Cryovials (1 to 2 mL) | 9 x 9 |
3.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17155034
|
Wesbart™
A1/100 |
133 x 133 x 50 mm | 100 Cryovials (1 to 2 mL) | 10 x 10 |
2.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Cardboard boxes are specially made for the aluminum freezer racks.
- Dividers are available in different diameters.
Spécification
Cardboard Box with Dividers | |
Cardboard | |
Cryo Box | |
Non-sterile |
White | |
Rectangle | |
Grid Divider |