Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboxyméthylecellose, sel de sodium, M.W. moyen 90000 (DS= 0,7) Code produit.: 10717222
Thermo Scientific Chemicals Carboxyméthylecellose, sel de sodium, M.W. moyen 90000 (DS= 0,7)
Code produit. 10717222
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10717222
Marque: Thermo Scientific Chemicals 332601000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-32-4
Formule moléculaire (C12 H14 O9 R6)n
Poids moléculaire (g/mol) 263.20
Numéro MDL MFCD00081472
Clé InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
CID PubChem 23706213
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carboxymethylecellulose, sodium salt
Couleur Blanc à jaune
Note relative au nom Average M.W. 90000 (DS=0.7)
pH 6.5 to 8 (1% soln.)
Forme physique Poudre granulaire
Point de fusion >300.0°C
Quantité 100 g
Nom IUPAC Sodium ;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal ; acétate
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Viscosité 50-100 mPa.s 2% sol.
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468742 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number332600050,332600010,332601000
Numéro de lotA0467136 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2024 Catalog Number332600050,332600010,332601000
Numéro de lotA0446904 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2024 Catalog Number332600050,332600010,332601000
Numéro de lotA0443572 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/01/2024 Catalog Number332600050,332600010,332601000
Numéro de lotA0410414 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number332600050,332600010,332601000
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Carboxyméthylecellose, sel de sodium, M.W. moyen 90000 (DS= 0,7) >